Läs mer
N-desmetyl ibandronat natrium, TRC
Produktkod. 30365085
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365085 10 mg
30352864 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30365085 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29175510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 953805-81-7
Molekylformel C8 H20 N O7 P2 . Na
Molekylvikt (g/mol) 327.18
Synonym Phosphonic acid, P,P'-[1-hydroxy-3-(pentylamino)propylidene]bis-, sodium salt (1:1), N-Desmethylibandronate Sodium, [1-Hydroxy-3-(pentylamino)propane-1,1-diyl]bis(phosphonic acid) Sodium, Ibandronate Sodium Monohydrate Imp. C (EP) als sodium salt
IUPAC-namn natrium; hydroxy-[1-hydroxy-3-(pentylamino)-1-fosfonopropyl]fosfinat
LEDER [Na+].CCCCCNCCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Desmethyl Ibandronate sodium salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H21NO7P2.Na/c1-2-3-4-6-9-7-5-8(10,17(11,12)13)18(14,15)16;/h9-10H,2-7H2,1H3,(H2,11,12,13)(H2,14,15,16);/q;+1/p-1
Formel vikt 327.0613
Procent renhet >95%