Läs mer
N-Desmethyl imatinib, MedChemExpress
Produktkod. 16481228
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16481228 5 mg -
16478798 10 mg 10mg
16464707 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16481228 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYG0017
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress N-Desmethyl imatinib (Norimatinib) is a metabolite of Imatinib (HY-15463). Imatinib is a multi-target inhibitor of v-Abl, c-Kit and PDGFR.
N-Desmethyl imatinib (Norimatinib) is a metabolite of Imatinib (HY-15463). Imatinib is a multi-target inhibitor of v-Abl, c-Kit and PDGFR.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Desmethyl imatinib
CAS 404844-02-6
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H29N7O
Kvantitet 5 mg
Synonym Norimatinib Imatinib metabolite N-Desmethyl imatinib
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (208.52 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NC1=CC=C(C)C(NC2=NC(C3=CC=CN=C3)=CC=N2)=C1)C4=CC=C(CN5CCNCC5)C=C4
Molekylvikt (g/mol) 479.58
Formel vikt 479.58
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism