missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Desmethyl Imatinib Mesylate, TRC

Produktkod. 30351073
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30351073 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30351073 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29234550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Desmethyl Imatinib mesylate
CAS 404844-03-7
Molekylformel C28 H29 N7 O . C H4 O3 S
Kvantitet 50 mg
Synonym N-[4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-4-(1-piperazinylmethyl)-benzamide Mesylate, N-Desmethyl Gleevec Mesylate, CGP-74588, Norimatinib, STI 509-00
InChI formel InChI=1S/C28H29N7O.CH4O3S/c1-20-4-9-24(17-26(20)34-28-31-12-10-25(33-28)23-3-2-11-30-18-23)32-27(36)22-7-5-21(6-8-22)19-35-15-13-29-14-16-35;1-5(2,3)4/h2-12,17-18,29H,13-16,19H2,1H3,(H,32,36)(H,31,33,34);1H3,(H,2,3,4)
LEDER Cc1ccc(NC(=O)c2ccc(CN3CCNCC3)cc2)cc1Nc4nccc(n4)c5cccnc5.CS(=O)(=O)O
IUPAC-namn methanesulfonic acid;N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridyl)pyrimidin-2-yl]amino]phenyl]-4-(piperazin-1-ylmethyl)benzamide
Molekylvikt (g/mol) 575.68
Formel vikt 575.2315
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.