Läs mer
N-desmetylimatinib, TRC
Produktkod. 18033140
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18033140 5 mg
18051040 50 mg
18032040 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18033140 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2920455MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 404844-02-6
Molekylformel C28 H29 N7 O
Molekylvikt (g/mol) 479.58
Synonym N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-4-(1-piperazinylmethyl)-benzamide, N-Desmethylimatinib, N-[4-Methyl-3-[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-ylamino]phenyl]-4-[(piperazin-1-yl)methyl]benzamide, N-[4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-4-(1-piperazinylmethyl)benzamide, Norimatinib, STI 509-00, Imatinib Imp. C (EP)
IUPAC-namn N-[4-metyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]fenyl]-4-(piperazin-1-ylmetyl)bensamid
LEDER Cc1ccc(NC(=O)c2ccc(CN3CCNCC3)cc2)cc1Nc4nccc(n4)c5cccnc5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Desmethyl Imatinib
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C28H29N7O/c1-20-4-9-24(17-26(20)34-28-31-12-10-25(33-28)23-3-2-11-30-18-23)32-27(36)22-7-5-21(6-8-22)19-35-15-13-29-14-16-35/h2-12,17-18,29H,13-16,19H2,1H3,(H,32,36)(H,31,33,34)
Formel vikt 479.2434
Procent renhet >95%