Läs mer
N-desmetylitopridhydroklorid, TRC
Produktkod. 30132978
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132978 25 mg
17914265 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30132978 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29239025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5922-37-2
Molekylformel C19 H24 N2 O4 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 380.86
Synonym 3,4-dimethoxy-N-(4-(2-(methylamino)ethoxy)benzyl)benzamide, hydrochloride (1:1)
IUPAC-namn 3,4-dimetoxi-N-[[4-[2-(metylamino)etoxy]fenyl]metyl]bensamid; hydroklorid
LEDER Cl.CNCCOc1ccc(CNC(=O)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Itopride Impurity 12 HCl
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24N2O4.ClH/c1-20-10-11-25-16-7-4-14(5-8-16)13-21-19(22)15-6-9-17(23-2)18(12-15)24-3;/h4-9,12,20H,10-11,13H2,1-3H3,(H,21,22);1H
Formel vikt 380.1503
Procent renhet >95%