missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Desmethyl L-Ergothioneine-d6 Methyl Ester, TRC

Produktkod. 30349699
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30349699 10 mg
30356999 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30349699 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29200710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1795785-97-5
Molekylformel C9H9D6N3O2S
Molekylvikt (g/mol) 235.34
Synonym (S)-alpha-(Dimethylamino)-2,3-dihydro-2-thioxo-1H-imidazole-4-propanoic-d6 Acid Methyl Ester, N,N-Dimethyl-2-mercapto-L-histidine-d6 Methyl Ester
IUPAC-namn methyl (2S)-2-[bis(trideuteriomethyl)amino]-3-(2-sulfanylidene-1,3-dihydroimidazol-4-yl)propanoate
LEDER [2H]C([2H])([2H])N([C@@H](CC1=CNC(=S)N1)C(=O)OC)C([2H])([2H])[2H]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Desmethyl L-Ergothioneine-d6 Methyl Ester
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H15N3O2S/c1-12(2)7(8(13)14-3)4-6-5-10-9(15)11-6/h5,7H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,15)/t7-/m0/s1/i1D3,2D3
Formel vikt 235.1262
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.