missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Desmethyl L-Ergothioneine-d6 Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl L-Ergothioneine-d6 Methyl Ester |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15N3O2S/c1-12(2)7(8(13)14-3)4-6-5-10-9(15)11-6/h5,7H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,15)/t7-/m0/s1/i1D3,2D3 |
| Formel vikt | 235.1262 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?