missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Desmethyl-N-benzyl Sildenafil, TRC

Produktkod. 30132690
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132690 500 mg
17922955 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132690 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD292205500MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1446089-82-2
Kemiskt namn eller material N-Desmethyl-N-benzyl Sildenafil
Formel vikt 550.2362
InChI formel InChI=1S/C28H34N6O4S/c1-4-9-23-25-26(32(3)31-23)28(35)30-27(29-25)22-18-21(12-13-24(22)38-5-2)39(36,37)34-16-14-33(15-17-34)19-20-10-7-6-8-11-20/h6-8,10-13,18H,4-5,9,14-17,19H2,1-3H3,(H,29,30,35)
IUPAC-namn 5-[5-(4-benzylpiperazin-1-yl)sulfonyl-2-ethoxyphenyl]-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Molekylformel C28 H34 N6 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 550.67
Procent renhet >95%
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
LEDER CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(Cc5ccccc5)CC4
Synonym 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[[4-(phenylmethyl)-1-piperazinyl]sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, 5-[2-Ethoxy-5-[[4-(phenylmethyl)-1-piperazinyl]sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Benzyl Sildenafil, Sildenafil-N-benzyl
Visa mer Visa mindre

Specifikationer

Kvantitet 500 mg
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.