missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Desmethyl-N-cyclopentyl Tadalafil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl-N-cyclopentyl Tadalafil |
| CAS | 171596-32-0 |
| Molekylformel | C26 H25 N3 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-cyclopentyl-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-, (6R,12aR)-, Pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione, 6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-cyclopentyl-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-, (6R-trans)-, (6R,12aR)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-cyclopentyl-2,3,6,7,12,12a-hexahydropyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C26H25N3O4/c30-23-13-28(16-5-1-2-6-16)26(31)20-12-18-17-7-3-4-8-19(17)27-24(18)25(29(20)23)15-9-10-21-22(11-15)33-14-32-21/h3-4,7-11,16,20,25,27H,1-2,5-6,12-14H2/t20-,25-/m1/s1 |
| LEDER | O=C1CN(C2CCCC2)C(=O)[C@H]3Cc4c([nH]c5ccccc45)[C@H](N13)c6ccc7OCOc7c6 |
| IUPAC-namn | (2R,8R)-2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-6-cyclopentyl-3,6,17-triazatetracyclo[8.7.0.0^{3,8}.0^{11,16}]heptadeca-1(10),11,13,15-tetraene-4,7-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 443.49 |
| Formel vikt | 443.1845 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?