Läs mer
N-Desmethyl, N-Ethyl Tadalafil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tadalafil-N-ethyl |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H21N3O4/c1-2-25-11-20(27)26-17(23(25)28)10-15-14-5-3-4-6-16(14)24-21(15)22(26)13-7-8-18-19(9-13)30-12-29-18/h3-9,17,22,24H,2,10-12H2,1H3/t17-,22-/m1/s1 |
| Formel vikt | 403.1532 |