Läs mer
N-Desmetyl-N-hydroxymetyltebuthiuron, TRC
Produktkod. 30180103
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180103 5 mg
30180063 25 mg
30180142 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180103 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2954455MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59962-54-8
Molekylformel C9 H16 N4 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 244.31
Synonym Urea, N-[5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-N'-(hydroxymethyl)-N-methyl, N-[5-(1,1-Dimethylethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-N'-(hydroxymethyl)-N-methylurea
IUPAC-namn 1-(5-tert-butyl-1,3,4-tiadiazol-2-yl)-3-(hydroxymetyl)-1-metylurea
LEDER CN(C(=O)NCO)c1nnc(s1)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tebuthiuron-N-hydroxymethyl
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H16N4O2S/c1-9(2,3)6-11-12-8(16-6)13(4)7(15)10-5-14/h14H,5H2,1-4H3,(H,10,15)
Formel vikt 244.0994