Läs mer
N-Desmethyl-N-nitrosolevofloxacine, Mikromol™
Beskrivning
N-Desmethyl-N-nitrosolevofloxacine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl-N-nitrosolevofloxacine |
| CAS | 1152314-62-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Desmethyl-N-nitrosolevofloxacine |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C17 H17 F N4 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (3S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-nitroso-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic Acid, 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-nitroso-1-piperazinyl)-7-oxo-, (3S)- (ACI), (3S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-nitroso-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid (ACI), N-Desmethyl-N-nitrosolevofloxacine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17FN4O5/c1-9-8-27-16-13-10(15(23)11(17(24)25)7-22(9)13)6-12(18)14(16)20-2-4-21(19-26)5-3-20/h6-7,9H,2-5,8H2,1H3,(H,24,25)/t9-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1COc2c(N3CCN(CC3)N=O)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.3391 |
| Visa mer |