Learn More
N-Desmethyl Nefopam Hydrochloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl Nefopam Hydrochloride |
| CAS | 147656-98-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16 H17 N O . H Cl |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3,4,5,6-Tetrahydro-1-phenyl-1H-2,5-benzoxazocine Hydrochloride, N-Desmethylnefopam Hydrochloride, Nornefopam Hydrochloride; |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO.ClH/c1-2-6-13(7-3-1)16-15-9-5-4-8-14(15)12-17-10-11-18-16;/h1-9,16-17H,10-12H2;1H |
| LEDER | Cl.C1COC(c2ccccc2)c3ccccc3CN1 |
| IUPAC-namn | 1-phenyl-3,4,5,6-tetrahydro-1H-2,5-benzoxazocine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.77 |
| Show More |