Läs mer
N-desmetyl nicergolin, TRC
Produktkod. 30136076
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136076 50 mg
30133428 25 mg
17991695 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136076 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42236050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 192504-81-7
Molekylformel C23 H24 Br N3 O3
Molekylvikt (g/mol) 470.36
Synonym Ergoline-8-methanol, 10-methoxy-1-methyl-, 5-bromo-3-pyridinecarboxylate (ester), (8β)- (9CI), N6-Demethylnicergoline, [(6aR,9R,10aS)-10a-Methoxy-4-methyl-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinolin-9-yl]methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate, 6-Demethylnicergoline, 6-Desmethylnicergoline, Nicergoline Imp. H (EP)
IUPAC-namn [(6aR,9R,10aS)-10a-metoxi-4-metyl-6,6a,7,8,9,10-hexahydroindolo[4,3-fg]kinolin-9-yl]metyl 5-bromopyridin-3-karboxylat
LEDER CO[C@]12C[C@@H](COC(=O)c3cncc(Br)c3)CN[C@@H]1Cc4cn(C)c5cccc2c45
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Demethylnicergoline
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C23H24BrN3O3/c1-27-12-16-7-20-23(29-2,18-4-3-5-19(27)21(16)18)8-14(9-26-20)13-30-22(28)15-6-17(24)11-25-10-15/h3-6,10-12,14,20,26H,7-9,13H2,1-2H3/t14-,20-,23+/m1/s1
Formel vikt 469.1001
Procent renhet >95%