missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Desmethyl Olopatadine Methyl Ester Trifluoroacetic Acid Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl Olopatadine Methyl Ester Trifluoroacetic Acid Salt |
| CAS | 1346606-15-2 |
| Molekylformel | C21 H23 N O3 . C2 H F3 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO3.C2HF3O2/c1-22-11-5-8-18-17-7-4-3-6-16(17)14-25-20-10-9-15(12-19(18)20)13-21(23)24-2;3-2(4,5)1(6)7/h3-4,6-10,12,22H,5,11,13-14H2,1-2H3;(H,6,7)/b18-8-; |
| LEDER | CNCC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(CC(=O)OC)cc13.OC(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | methyl 2-[(11Z)-11-[3-(methylamino)propylidene]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-yl]acetate;2,2,2-trifluoroacetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 451.436 |
| Formel vikt | 451.161 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?