Läs mer
N-Desmethyl Olopatadine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl Olopatadine |
| CAS | 113835-92-0 |
| Molekylformel | C20 H21 N O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Dibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 6,11-dihydro-11-[3-(methylamino)propylidene]-, (11Z)-, Dibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, 6,11-dihydro-11-[3-(methylamino)propylidene]-, (Z)-, (11Z)-6,11-Dihydro-11-[3-(methylamino)propylidene]dibenz[b,e]oxepin-2-acetic acid, N-Desmethylolopatadine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21NO3/c1-21-10-4-7-17-16-6-3-2-5-15(16)13-24-19-9-8-14(11-18(17)19)12-20(22)23/h2-3,5-9,11,21H,4,10,12-13H2,1H3,(H,22,23)/b17-7- |
| LEDER | CNCC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccc(CC(=O)O)cc13 |
| IUPAC-namn | 2-[(11Z)-11-[3-(methylamino)propylidene]-6H-benzo[c][1]benzoxepin-2-yl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.39 |
| Formel vikt | 323.1521 |