Läs mer
N-Desmethyl Paroxol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-desmethyl Paroxol hydrochloride |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16FNO.ClH/c13-11-3-1-9(2-4-11)12-5-6-14-7-10(12)8-15;/h1-4,10,12,14-15H,5-8H2;1H/t10-,12-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 245.0983 |