missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Desmethyl Phenyltoloxamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenyltoloxamine Related Compound A |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-17-11-12-18-16-10-6-5-9-15(16)13-14-7-3-2-4-8-14;/h2-10,17H,11-13H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 277.1233 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?