missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Desmethyl Pirenzepine-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl Pirenzepine-d8 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19N5O2/c24-16(12-22-10-8-19-9-11-22)23-15-6-2-1-4-13(15)18(25)21-14-5-3-7-20-17(14)23/h1-7,19H,8-12H2,(H,21,25)/i8D2,9D2,10D2,11D2 |
| Formel vikt | 345.2041 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?