missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Desmethyl Prochlorperazine-d8 Dimaleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl Prochlorperazine-d8 Dimaleate |
| CAS | 1246817-68-4 |
| Molekylformel | C27H22D8ClN3O8S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-Chloro-10-[3-(1-piperazinyl)propyl]-phenothiazine-d8 Dimaleate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22ClN3S/c20-15-6-7-19-17(14-15)23(16-4-1-2-5-18(16)24-19)11-3-10-22-12-8-21-9-13-22/h1-2,4-7,14,21H,3,8-13H2/i8D2,9D2,12D2,13D2 |
| LEDER | ClC1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C3N2CCCN4C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C4([2H])[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 600.11 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?