missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Desmethyl Prochlorperazine Dimaleate, TRC

Produktkod. 30368523
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30368523 2.5 mg 2.5mg
30365924 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30368523 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2920882.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 13500-92-0
Molekylformel C19 H22 Cl N3 S . 2 C4 H4 O4
Molekylvikt (g/mol) 592.06
Synonym 2-Chloro-10-[3-(1-piperazinyl)propyl]phenothiazine Maleate (1:2) (8CI), N-Desmethylprochlorperazine Dimaleate
IUPAC-namn (Z)-but-2-enedioic acid;2-chloro-10-(3-piperazin-1-ylpropyl)phenothiazine
LEDER OC(=O)\C=C/C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O.Clc1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCNCC4)c2c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Desmethyl Prochlorperazine Dimaleate
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C19H22ClN3S.2C4H4O4/c20-15-6-7-19-17(14-15)23(16-4-1-2-5-18(16)24-19)11-3-10-22-12-8-21-9-13-22;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2,4-7,14,21H,3,8-13H2;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
Formel vikt 591.1442
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.