Läs mer
N-Desmethyl Propamocarb Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl Propamocarb Hydrochloride |
| CAS | 2287345-42-8 |
| Molekylformel | C8H19ClN2O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Propamocarb-N-desmethyl Hydrochloride, Carbamic acid, N-[3-(methylamino)propyl]-, propyl ester, hydrochloride (1:1) (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N2O2.ClH/c1-3-7-12-8(11)10-6-4-5-9-2;/h9H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11);1H |
| LEDER | Cl.CCCOC(=O)NCCCNC |
| IUPAC-namn | propyl N-[3-(methylamino)propyl]carbamate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 210.7 |
| Formel vikt | 210.1135 |