missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Desmethyl Propamocarb, TRC

Produktkod. 30012618
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012618 25 mg
17992745 100 mg
17922745 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30012618 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29241025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1392231-41-2
Molekylformel C8 H18 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 174.24
Synonym Carbamic acid, N-[3-(methylamino)propyl]-, propyl ester
IUPAC-namn propyl N-[3-(methylamino)propyl]carbamate
LEDER CCCOC(=O)NCCCNC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Propamocarb-N-desmethyl
Anteckningar om renhetsgrad GC
InChI formel InChI=1S/C8H18N2O2/c1-3-7-12-8(11)10-6-4-5-9-2/h9H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11)
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 174.1368
Procent renhet >95%
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.