Läs mer
N-Desmethyl Regorafenib (Pyridine)-N-oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl Regorafenib (Pyridine)-N-oxide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H13ClF4N4O4/c21-14-3-1-10(7-13(14)20(23,24)25)27-19(31)28-16-4-2-11(8-15(16)22)33-12-5-6-29(32)17(9-12)18(26)30/h1-9H,(H2,26,30)(H2,27,28,31) |
| Formel vikt | 484.0561 |
| Procent renhet | >95% |