Läs mer
N-Desmethyl Rosiglitazone-d4, TRC
Produktkod. 30349476
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30349476 10 mg
30367991 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30349476 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29216710MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1215407-67-2
Molekylformel C17H13D4N3O3S
Molekylvikt (g/mol) 347.42
Synonym 5-[[4-[2-(2-Pyridinylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione-d4, SB 237216-d4
IUPAC-namn 4-hydroxy-5-[[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2-(pyridin-2-ylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-5H-1,3-thiazol-2-one
LEDER [2H]c1c([2H])c(OCCNc2ccccn2)c([2H])c([2H])c1CC3SC(=O)N=C3O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Desmethyl Rosiglitazone-d4
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17N3O3S/c21-16-14(24-17(22)20-16)11-12-4-6-13(7-5-12)23-10-9-19-15-3-1-2-8-18-15/h1-8,14H,9-11H2,(H,18,19)(H,20,21,22)/i4D,5D,6D,7D
Formel vikt 347.1242