missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Desmethyl Rosiglitazone-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl Rosiglitazone-d4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17N3O3S/c21-16-14(24-17(22)20-16)11-12-4-6-13(7-5-12)23-10-9-19-15-3-1-2-8-18-15/h1-8,14H,9-11H2,(H,18,19)(H,20,21,22)/i4D,5D,6D,7D |
| Formel vikt | 347.1242 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?