Läs mer
N-Desmethyl Rosiglitazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl Rosiglitazone |
| CAS | 257892-31-2 |
| Molekylformel | C17 H17 N3 O3 S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 5-[[4-[2-(2-Pyridinylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione, N-Desmethyl rosiglitazone, SB 237216, Desmethylrosiglitazone |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17N3O3S/c21-16-14(24-17(22)20-16)11-12-4-6-13(7-5-12)23-10-9-19-15-3-1-2-8-18-15/h1-8,14H,9-11H2,(H,18,19)(H,20,21,22) |
| LEDER | O=C1NC(=O)C(Cc2ccc(OCCNc3ccccn3)cc2)S1 |
| IUPAC-namn | 5-[[4-[2-(pyridin-2-ylamino)ethoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.4 |
| Formel vikt | 343.0991 |