Läs mer
N-Desmethyl Sildenafil-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl Sildenafil-d8 |
| CAS | 1185168-06-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21 H20 D8 N6 O4 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 5-[2-Ethoxy-5-(1-piperazinylsulfonyl)phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one-d8, Desmethylsildenafil-d8, UK 103320-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28N6O4S/c1-4-6-16-18-19(26(3)25-16)21(28)24-20(23-18)15-13-14(7-8-17(15)31-5-2)32(29,30)27-11-9-22-10-12-27/h7-8,13,22H,4-6,9-12H2,1-3H3,(H,23,24,28)/i9D2,10D2,11D2,12D2 |
| LEDER | O=S(N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C1([2H])[2H])(C2=CC=C(OCC)C(C3=NC4=C(N(C)N=C4CCC)C(N3)=O)=C2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 468.6 |
| Formel vikt | 468.239 |
| Visa mer |