missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Desmetyl Sorafenib, TRC

Produktkod. 30349217
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30349217 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30349217 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD293290100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Desmethylsorafenib
CAS 284461-74-1
Molekylformel C21H15ClF3N3O3
Kvantitet 100 mg
Synonym 4-[4-[[[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]phenoxy]-2-pyridinecarboxamide, BAY 43-9007, N-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N’-[4-(2-carbamoyl-4-pyridyloxy)phenyl]urea
InChI formel InChI=1S/C21H15ClF3N3O3/c22-18-9-6-14(11-17(18)21(23,24)25)28-20(30)27-13-4-7-15(8-5-13)31-16-3-1-2-12(10-16)19(26)29/h1-11H,(H2,26,29)(H2,27,28,30)
LEDER NC(=O)c1cccc(Oc2ccc(NC(=O)Nc3ccc(Cl)c(c3)C(F)(F)F)cc2)c1
IUPAC-namn 3-[4-[[4-klor-3-(trifluormetyl)fenyl]karbamoylamino]fenoxi]bensamid
Molekylvikt (g/mol) 449.81
Formel vikt 449.075
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.