missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Desmethyl Sorafenib, TRC

Produktkod. 30353990
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30353990 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30353990 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2932901G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Desmethylsorafenib
CAS 284461-74-1
Molekylformel C21H15ClF3N3O3
Kvantitet 1 g
Synonym 4-[4-[[[[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]phenoxy]-2-pyridinecarboxamide, BAY 43-9007, N-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N’-[4-(2-carbamoyl-4-pyridyloxy)phenyl]urea
InChI formel InChI=1S/C21H15ClF3N3O3/c22-18-9-6-14(11-17(18)21(23,24)25)28-20(30)27-13-4-7-15(8-5-13)31-16-3-1-2-12(10-16)19(26)29/h1-11H,(H2,26,29)(H2,27,28,30)
LEDER NC(=O)c1cccc(Oc2ccc(NC(=O)Nc3ccc(Cl)c(c3)C(F)(F)F)cc2)c1
IUPAC-namn 3-[4-[[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoylamino]phenoxy]benzamide
Molekylvikt (g/mol) 449.81
Formel vikt 449.075
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.