Läs mer
N-Desmethyl Tadalafil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl Tadalafil |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H17N3O4/c25-18-9-22-21(26)15-8-13-12-3-1-2-4-14(12)23-19(13)20(24(15)18)11-5-6-16-17(7-11)28-10-27-16/h1-7,15,20,23H,8-10H2,(H,22,26)/t15-,20-/m1/s1 |
| Formel vikt | 375.1219 |
| Procent renhet | >95% |
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?