missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Desmethyl Tamoxifen-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl Tamoxifen-d5 |
| CAS | 164365-16-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C25H22D5NO |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (Z)-2-[4-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy]-N-methylethanamine-d5, N-Demethyltamoxifen-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H27NO/c1-3-24(20-10-6-4-7-11-20)25(21-12-8-5-9-13-21)22-14-16-23(17-15-22)27-19-18-26-2/h4-17,26H,3,18-19H2,1-2H3/b25-24-/i1D3,3D2 |
| LEDER | CNCCOC1=CC=C(/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 362.52 |
| Formel vikt | 362.2406 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?