missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Desmethyl Terbinafine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | N-Demethylterbinafine Hydrochloride |
| CAS | 152830-98-3 |
| Molekylformel | C20 H23 N . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-Demethylterbinafine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23N.ClH/c1-20(2,3)14-7-4-8-15-21-16-18-12-9-11-17-10-5-6-13-19(17)18;/h4-6,8-13,21H,15-16H2,1-3H3;1H/b8-4+; |
| LEDER | Cl.CC(C)(C)C#C\C=C\CNCc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | (E)-6,6-dimethyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)hept-2-en-4-yn-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 313.86 |
| Formel vikt | 313.1597 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?