Läs mer
N-desmetyl toremifenhydrokloridsalt, TRC
Produktkod. 30351836
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30351836 25 mg
1 options
Produktkod. 30351836 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29446025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Desmethyl Toremifene hydrochloride
CAS 176671-73-1
Molekylformel C25 H26 Cl N O . H Cl
Kvantitet 25 mg
Synonym 2-[4-[(1Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]-N-methylethanamine Hydrochloride Salt, (Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-[4-[2-(N-methylamino)ethoxy]phenyl]-1-butene Hydrochloride Salt, Fc 1200 Hydrochloride Salt, N-Demethyltoremifene Hydrochloride Salt
InChI formel InChI=1S/C25H26ClNO.ClH/c1-27-18-19-28-23-14-12-22(13-15-23)25(21-10-6-3-7-11-21)24(16-17-26)20-8-4-2-5-9-20;/h2-15,27H,16-19H2,1H3;1H/b25-24-;
LEDER Cl.CNCCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CCCl)/c2ccccc2)\c3ccccc3
IUPAC-namn 2-[4-[(Z)-4-klor-1,2-difenyl-men-1-enyl]fenoxi]-N-metyl-ethanamin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 428.39
Formel vikt 427.147