missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Desmethyl Toremifene Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl Toremifene hydrochloride |
| CAS | 176671-73-1 |
| Molekylformel | C25 H26 Cl N O . H Cl |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-[4-[(1Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-buten-1-yl]phenoxy]-N-methylethanamine Hydrochloride Salt, (Z)-4-Chloro-1,2-diphenyl-1-[4-[2-(N-methylamino)ethoxy]phenyl]-1-butene Hydrochloride Salt, Fc 1200 Hydrochloride Salt, N-Demethyltoremifene Hydrochloride Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C25H26ClNO.ClH/c1-27-18-19-28-23-14-12-22(13-15-23)25(21-10-6-3-7-11-21)24(16-17-26)20-8-4-2-5-9-20;/h2-15,27H,16-19H2,1H3;1H/b25-24-; |
| LEDER | Cl.CNCCOc1ccc(cc1)\C(=C(\CCCl)/c2ccccc2)\c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 2-[4-[(Z)-4-chloro-1,2-diphenyl-but-1-enyl]phenoxy]-N-methyl-ethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 428.39 |
| Formel vikt | 427.147 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?