Läs mer
(+)-N-Desmethyl Tramadol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-N-Desmethyl Tramadol |
| CAS | 147762-57-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (+)-N-Desmethyl Tramadol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15H23NO2 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CNC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(OC)c2 |
| Industry Type | Forensics |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.35 |
| Kvantitet | 1 mg |