missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Desmethyl Trifluoperazine Dihydrochloride, TRC

Produktkod. 30365279
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365279 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30365279 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29550025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Desmethyltrifluoperazine Dihydrochloride
CAS 4617-82-7
Molekylformel C20 H22 F3 N3 S . 2 Cl H
Kvantitet 25 mg
Synonym 10H-Phenothiazine, 10-[3-(1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, hydrochloride (1:2), Phenothiazine, 10-[3-(1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, dihydrochloride (6CI,8CI), Desmethyltrifluoperazine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H22F3N3S.2ClH/c21-20(22,23)15-6-7-19-17(14-15)26(16-4-1-2-5-18(16)27-19)11-3-10-25-12-8-24-9-13-25;;/h1-2,4-7,14,24H,3,8-13H2;2*1H
LEDER Cl.Cl.FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCNCC4)c2c1
IUPAC-namn 10-(3-piperazin-1-ylpropyl)-2-(trifluoromethyl)phenothiazine;dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 466.39
Formel vikt 465.102
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.