Läs mer
N-Desmethyl Vecuronium, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl Vecuronium |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H54N2O4/c1-22(36)38-30-19-24-11-12-25-26(33(24,4)21-29(30)35-17-9-6-10-18-35)13-14-32(3)27(25)20-28(31(32)39-23(2)37)34-15-7-5-8-16-34/h24-31H,5-21H2,1-4H3/t24-,25+,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-/m0/s1 |
| Formel vikt | 542.4084 |