missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Desmethyl (Z)-Doxepin Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-3-(Dibenzo[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 124694-02-6 |
| Molekylformel | C18 H19 N O . Cl H |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-Desmethyl (Z)-Doxepin Hydrochloride, 1-Propanamine, 3-dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-, hydrochloride (1:1), (3Z)-, 1-Propanamine, 3-dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N-methyl-, hydrochloride, (Z)- (9CI), Dibenz[b,e]oxepin, 1-propanamine deriv. HCl, (3Z)-3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-y |
| InChI formel | InChI=1S/C18H19NO.ClH/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18;/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3;1H/b16-10-; |
| LEDER | Cl.CNCC\C=C/1\c2ccccc2COc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | (3Z)-3-(6H-benzo[c][1]benzoxepin-11-ylidene)-N-methylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.81 |
| Formel vikt | 301.123 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?