missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Desmethyl Zopiclone Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30011222
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011222 10 mg
30010508 25 mg
30010067 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011222 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCD29677010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1216659-29-8
Molekylformel C16 H15 Cl N6 O3 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 411.24
Synonym 1-Piperazinecarboxylic acid, 6-(5-chloro-2-pyridinyl)-6,7-dihydro-7-oxo-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl ester, hydrochloride (1:1), N-DemethylzopicloneHydrochloride
IUPAC-namn [6-(5-chloropyridin-2-yl)-5-oxo-7H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-7-yl] piperazine-1-carboxylate;hydrochloride
LEDER Cl.Clc1ccc(nc1)N2C(OC(=O)N3CCNCC3)c4nccnc4C2=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Demethylzopiclone hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H15ClN6O3.ClH/c17-10-1-2-11(21-9-10)23-14(24)12-13(20-4-3-19-12)15(23)26-16(25)22-7-5-18-6-8-22;/h1-4,9,15,18H,5-8H2;1H
Formel vikt 410.0661
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.