missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Desmethylcarboxy Terbinafine-d7 Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethylcarboxy Terbinafine-d7 Methyl Ester |
| CAS | 1185245-14-0 |
| Molekylformel | C21 2H7 H16 N O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23NO2/c1-21(2,20(23)24-3)14-7-4-8-15-22-16-18-12-9-11-17-10-5-6-13-19(17)18/h4-6,8-13,22H,15-16H2,1-3H3/b8-4+/i5D,6D,9D,10D,11D,12D,13D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(CNC\C=C\C#CC(C)(C)C(=O)OC)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| IUPAC-namn | methyl (E)-7-[(2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalen-1-yl)methylamino]-2,2-dimethylhept-5-en-3-ynoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.46 |
| Formel vikt | 328.2168 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?