Läs mer
N-Desmethylcarboxy Terbinafine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethylcarboxy Terbinafine |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21NO2/c1-20(2,19(22)23)13-6-3-7-14-21-15-17-11-8-10-16-9-4-5-12-18(16)17/h3-5,7-12,21H,14-15H2,1-2H3,(H,22,23)/b7-3+ |
| Formel vikt | 307.1572 |