Läs mer
N-Desmetylcitalopram.HCl, 1 mg/ml i metanol (som fri bas), Lipomed
Produktkod. 30461175
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30461175 1 ml
1 options
Produktkod. 30461175 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMCTL1888HC1LM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
N-Desmetylcitalopram.HCl, 1 mg/ml i metanol (som fri bas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desmethylcitalopram Hydrochloride
CAS 97743-99-2
Analyt- eller komponentnamn Desmethylcitalopram Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H19 F N2 O . Cl H
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Citalopram Hydrobromide Imp. D (EP), Citalopram Imp. D (EP), Citalopram USP Related Compound D, Citalopram USP RC D, (1 RS)-1-(4-Fluorophenyl)-1-[3-(methylamino)propyl]-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrochloride, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C, Lu 11-109 C
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.CNCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
IUPAC-namn 1-(4-fluorfenyl)-1-[3-(metylamino)propyl]-3 H-2-bensofuran-5-karbonitril; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 346.83
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 346,1248 g/mol