missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Desmethylcyclobenzaprine Hydrochloride (Norcyclobenzaprine Hydrochloride) 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethylcyclobenzaprine HCl |
| CAS | 438-59-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Desmethylcyclobenzaprine HCl |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C19 H19 N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Nortriptyline Hydrochloride Imp. B (EP), Nortriptyline Imp. B (EP), Cyclobenzaprine USP Related Compound B, Cyclobenzaprine USP RC B, 3-(5H-Dibenzo-[a,d][7]annulen-5-ylidene)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Norcyclobenzaprine Hydrochloride, Cyclobenzaprine Related Compound B as Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Nortriptyline Impurity B as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-13,20H,6,14H2,1H3;1H |
| Lösningstyp | Single Solution |
| LEDER | Cl.CNCCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?