missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Desmethyldoxylamine Hydrogen Succinate, Mikromol™
Beskrivning
N-Desmethyldoxylamine Hydrogen Succinate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyldoxylamine Hydrogen Succinate |
| CAS | 2731375-61-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Desmethyldoxylamine Hydrogen Succinate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H20 N2 O . C4 H6 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N-Desmethyldoxylamine Hydrogen Succinate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O.C4H6O4/c1-16(19-13-12-17-2,14-8-4-3-5-9-14)15-10-6-7-11-18-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-11,17H,12-13H2,1-2H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8) |
| LEDER | CNCCOC(C)(c1ccccc1)c2ccccn2.OC(=O)CCC(=O)O |
| IUPAC-namn | butanedioic acid;N-methyl-2-(1-phenyl-1-pyridin-2-ylethoxy)ethanamine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?