Läs mer
N-Desmethyldoxylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyldoxylamine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O/c1-16(19-13-12-17-2,14-8-4-3-5-9-14)15-10-6-7-11-18-15/h3-11,17H,12-13H2,1-2H3 |
| Procent renhet | >95% |