Läs mer
N-desmetylibandronat natrium, Mikromol™
Beskrivning
N-desmetylibandronatnatrium
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyl Ibandronate sodium salt |
| CAS | 953805-81-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Desmethyl Ibandronate sodium salt |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C8 H20 N O7 P2 . Na |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Phosphonic acid, P,P'-[1-hydroxy-3-(pentylamino)propylidene]bis-, sodium salt (1:1), N-Desmethylibandronate Sodium |
| InChI formel | InChI=1S/C8H21NO7P2.Na/c1-2-3-4-6-9-7-5-8(10,17(11,12)13)18(14,15)16;/h9-10H,2-7H2,1H3,(H2,11,12,13)(H2,14,15,16);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].CCCCCNCCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-] |
| IUPAC-namn | natrium; hydroxy-[1-hydroxy-3-(pentylamino)-1-fosfonopropyl]fosfinat |
| Visa mer |