missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Desmethylketotifen Hydrogen Fumarate, Mikromol™
Beskrivning
N-Desmethylketotifen Hydrogen Fumarate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethylketotifen Hydrogen Fumarate |
| CAS | 930765-16-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Desmethylketotifen Hydrogen Fumarate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H17 N O S . C4 H4 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N-Desmethylketotifen Hydrogen Fumarate, 4,9-dihydro-4-(4-piperidinylidene)-10H-Benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10-one (2E)-2-Butenedioate, Norketotifen hydrogen fumarate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17NOS.C4H4O4/c20-16-11-13-3-1-2-4-14(13)17(12-5-8-19-9-6-12)15-7-10-21-18(15)16;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-4,7,10,19H,5-6,8-9,11H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+ |
| LEDER | OC(=O)\C=C\C(=O)O.O=C1Cc2ccccc2C(=C3CCNCC3)c4ccsc14 |
| IUPAC-namn | (E)-but-2-enedioic acid;10-piperidin-4-ylidene-5H-benzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]thiophen-4-one |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?