Läs mer
N-Desmethyllevofloxacin, Mikromol™
Beskrivning
N-Desmethyllevofloxacin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyllevofloxacin |
| CAS | 117707-40-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Desmethyllevofloxacin |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H18 F N3 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-10-(1-piperazinyl)-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, DN 5455, Desmethyl Levofloxacin, UING 4-255, Levofloxacin Related Compound A (USP), Levofloxacin Related Compound A, Levofloxacin Hemihydrate Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18FN3O4/c1-9-8-25-16-13-10(15(22)11(17(23)24)7-21(9)13)6-12(18)14(16)20-4-2-19-3-5-20/h6-7,9,19H,2-5,8H2,1H3,(H,23,24)/t9-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1COc2c(N3CCNCC3)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 347.34 |
| Visa mer |