Läs mer
N-Desmethyllevomepromazine Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyllevomepromazine Hydrochloride |
| CAS | 61733-92-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Desmethyllevomepromazine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H22 N2 O S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | N-Demethyllevomepromazine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2OS.ClH/c1-13(11-19-2)12-20-15-6-4-5-7-17(15)22-18-9-8-14(21-3)10-16(18)20;/h4-10,13,19H,11-12H2,1-3H3;1H/t13-;/m1./s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CNC[C@@H](C)CN1c2ccccc2Sc3ccc(OC)cc13 |
| Visa mer |